Learn More
IKA™ Agitador magnético básico RH
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13490547 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
13490547 15 L cada uno
1 options
Artikelnummer. 13490547 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0005019800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Un agitador calefactado magnético digital con un diseño innovador con conectores según DIN 12878 para conectar un termómetro de contacto electrónico, como el ETS-D5.
  • El control de temperatura de alta precisión es posible con un sensor colocado directamente en el medio.
  • La alta salida de calor de 600 W y la placa calefactora de compuesto de acero inoxidable garantizan un calentamiento rápido
  • Temperatura de seguridad ajustable de 100 a 360 °C
  • Pantalla digital de temperatura y velocidad
  • Motor de agitación de arranque suave
  • Campo magnético potente y amplio intervalo de velocidades para volúmenes de hasta 15 litros
  • Pantalla de código de errores
  • Teclado táctil fácil de usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Velocidad De 100 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 15 L
Pantalla LED digital
Tensión 100/115/230 V
Vataje 600 W
Altura (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) 160 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529
Modelo RH digital
Tipo de motor Con control electrónico
Clase de protección IP21
Control de velocidad Button
Intervalo de temperatura (métrico) De 100 °C a 360 °C
Tipo Agitador magnético básico RH
Peso (métrico) 2,8 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.