Learn More
IKA™ Blanco básico RH
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13420557 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad unitSize
13420557 15 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 13420557 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0005029700
Solo quedan null
Especificaciones
Velocidad De 50 a 2000 rpm
Capacidad 15 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 246 x 90 mm
Altura (métrico) 90 mm
Longitud (métrico) 160 mm
Modelo Blanco básico RH
Intervalo de temperatura (métrico) De 50 a 370 °C
Peso (métrico) 2 kg