Learn More
IKA Agitador magnético RH Basic
Código de producto. 31910307 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
31910307 UE cada uno
1 options
Código de producto. 31910307 Proveedor IKA N.º de proveedor 0020106987
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Agitador magnético compacto para uso en laboratorio de nivel básico con control de temperatura fiable.
  • El nuevo RH básico es la solución ideal para cualquiera que busque un agitador magnético compacto y potente para uso básico o de nivel básico en laboratorio, sin comprometer el control profesional de temperatura.
  • Basado en el RH lite, el RH básico ofrece todas las ventajas de su modelo hermano y va un paso más allá gracias a la interfaz integrada del termómetro de contacto y al ETS-D5 incluido en el ámbito de entrega.
  • Permite un control preciso y externo de la temperatura directamente en el medio.
  • Control externo de temperatura con ETS-D5: La interfaz ETS-D5 y el termómetro de contacto incluido miden y controlan la temperatura no solo en la placa calefactora, sino directamente en el medio para máxima precisión y fiabilidad del proceso.
  • Circuito de seguridad a temperatura ajustable para la placa calefactora conforme a la norma de equipamiento de laboratorio EN IEC 61010-2-010 para dispositivos calefactados.
  • Dos botones rotatorios y pulsadores para ajustar y detener y encender y detener de forma independiente la función de calentamiento y agitación.
  • Potencia calefactante de 600 W y placa calefactor de aluminio de 135 mm con mayor resistencia superficial para una amplia gama de aplicaciones y una larga vida útil.
  • Temperatura máxima: 310 °C y velocidad máxima: 1500 rpm para una agitación potente, homogénea y un calentamiento eficiente.
  • Motor EC eficiente energéticamente para agitar con potencia y consumir energía mínimo.
  • Diseño extremadamente compacto: solo 168 x 217 mm, ideal para superficies de trabajo pequeñas.
  • Baja autocalentación de la placa calefactora, perfecta para mezclar muestras sensibles a la temperatura.
  • Dos puntos de montaje para soporte para uso flexible y un montaje de prueba seguro.
  • Con el ETS-D5 incluido en el ámbito de administración, el básico RH se convierte en un sistema completo de calentamiento y agitación para un control seguro de la temperatura directamente en la muestra.
  • Visualización del punto de consigna y temperatura real con una resolución de 0,1 K y alta precisión de control (±0,2 K + tolerancia de sensor PT1000, clase A).
  • Control PID optimizado para un control de temperatura estable sin sobrepaso.
  • Apagado automático del agitador magnético en caso de error del sensor o de superar la temperatura de seguridad definida.
  • Sensor de temperatura reemplazable opcionalmente con recubrimiento especial o hecho de cristal.
  • El tiempo de espera del sensor detecta cuando el sensor no está en el ajuste medio.
  • La detección de caídas de temperatura reacciona a caídas inesperadas de temperatura ajustable.
  • La monitorización del punto de consigna (Delta T) apaga el control de temperatura cuando se supera el punto de consigna.
  • La limitación del punto de consigna limita la temperatura máxima ajustable.
  • La temperatura segura desactiva el control de temperatura cuando se supera el valor.
  • En caso de error, el agitador permanece apagado para máxima seguridad.
  • Tres modos de control de temperatura: calentamiento rápido y rápido, máxima precisión y máxima precisión, bloque de síntesis optimizado perfecto para síntesis químicas.
  • Velocidad de calentamiento ajustable en porcentaje para muestras sensibles.
  • Pantalla táctil conveniente para un funcionamiento intuitivo.
  • Interfaz USB-C para una transferencia rápida y sencilla de datos a un PC.
  • A diferencia del RH lite, que deliberadamente prescinde del control externo de temperatura y está optimizado para aplicaciones sencillas y usuarios de nivel básico con presupuesto, el RH básico ofrece control profesional de temperatura directamente en el medio con la interfaz ETS-D5 y el termómetro de contacto incluido.
  • Esto te permite beneficiarte de todas las ventajas de un control preciso de la temperatura externa: mayor fiabilidad del proceso, mejor reproducibilidad y la capacidad de controlar de forma fiable aplicaciones aún más exigentes.
  • El RH básico combina diseño compacto, alto rendimiento y control profesional de temperatura en un solo dispositivo, lo que lo convierte en la opción perfecta para quien desee más control y seguridad en su trabajo diario de laboratorio.
  • La humedad relativa básica es el punto de entrada en tecnología profesional de agitación magnética con control externo de temperatura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 240 V
Incluye Prueba de temperatura ETS D5, varilla de sujeción
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 310 °C
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Vataje 600 W
Peso (métrico) 2.1 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Carga máx. de muestra 20 kg
tipo de tapón UE
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 168 x 217 x 100 mm
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad CE
Pantalla LED
Color Azul