Learn More
RH 9886, TRC
Código de producto. 30418707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418707 10 mg -
30417762 5 mg 5 miligramos
30412037 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR31577010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166547-61-1
Fórmula molecular C22 H28 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 368.47
Sinónimo Benzoic acid, 3-(hydroxymethyl)-5-methyl-, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-(4-ethylbenzoyl)hydrazide, RH 9886
Nombre IUPAC N-tert-butil-N'-(4-etilbenzoilo)-3-(hidroximetil)-5-metilbenzohidrazida
SMILES CCc1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(CO)c2)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebufenozide-hydroxymethyl
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N2O3/c1-6-16-7-9-18(10-8-16)20(26)23-24(22(3,4)5)21(27)19-12-15(2)11-17(13-19)14-25/h7-13,25H,6,14H2,1-5H3,(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.21