Learn More
RH 1788, TRC
Código de producto. 30426984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426984 100 mg 100 miligramos
30415201 250 mg -
30418870 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR315765100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163860-36-4
Fórmula molecular C22 H28 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 368.4693
Sinónimo Benzoic acid, 3,5-dimethyl-, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-[4-(1-hydroxyethyl)benzoyl]hydrazide, RH 1788
Nombre IUPAC N-tert-butil-N'-[4-(1-hidroxietil)benzoilo]-3,5-dimetilbenzohidrazida
SMILES CC(O)c1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebufenozide-1-hydroxyethyl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N2O3/c1-14-11-15(2)13-19(12-14)21(27)24(22(4,5)6)23-20(26)18-9-7-17(8-10-18)16(3)25/h7-13,16,25H,1-6H3,(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.21