Learn More
RGX-104, MedChemExpress
Código de producto. 16495346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495346 100 mg 100 miligramos
16487197 5 mg 5 miligramos
16470787 50 mg 50 miligramos
16460136 2 mg 2 miligramos
16444478 10 mg 10 miligramos
16443106 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16495346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111498A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RGX-104
CAS 610318-54-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H33ClF3NO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (167.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1
Peso molecular (g/mol) 596.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.08
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death