Learn More
RGS16 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 15585821
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15585821 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15585821 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA538914
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene belongs to the ′regulator of G protein signaling′ family. It inhibits signal transduction by increasing the GTPase activity of G protein alpha subunits. It also may play a role in regulating the kinetics of signaling in the phototransduction cascade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RGS16
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica RGS16
N.º de referencia del gen O15492, P97428, P56700
Alias de gen A28-RGS14, A28-RGS14P, RGS-R
Símbolos de los genes RGS16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide derived from the internal region of human RGS16
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19734, 360857, 6004
Especies diana Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG