missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RGD1560617 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15878793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15878793 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15878793 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA570387

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Yeast: 82%; Zebrafish: 86%.

RGD1560617 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RGD1560617
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica RGD1560617
N.º de referencia del gen 0
Símbolos de los genes RGD1560617
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of rat RGD1560617.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 300135
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.