Learn More
RGB-286638, MedChemExpress
Código de producto. 16479147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479147 5 mg 5 miligramos
16472667 50 mg 50 miligramos
16466578 10 mg 10 miligramos
16436786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15504
MedChemExpress RGB-286638 is a CDK inhibitor that inhibits the kinase activity of cyclin T1-CDK9, cyclin B1-CDK1, cyclin E-CDK2, cyclin D1-CDK4, cyclin E-CDK3, and p35-CDK5 with IC50s of 1, 2, 3, 4, 5 and 5 nM, respectively; also inhibits GSK-3β, TAK1, Jak2 and MEK1, with IC50s of 3, 5, 50, and 54 nM.
RGB-286638 is a CDK inhibitor that inhibits the kinase activity of cyclin T1-CDK9, cyclin B1-CDK1, cyclin E-CDK2, cyclin D1-CDK4, cyclin E-CDK3, and p35-CDK5 with IC50s of 1, 2, 3, 4, 5 and 5 nM, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RGB-286638
Forma física Solid
CAS 784210-87-3
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H37Cl2N7O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (242.50 mM)
SMILES O=C(NN1CCOCC1)NC2=CC=CC(C3=C4C(C5=CC=C(CN6CCN(CCOC)CC6)C=C5)=NN3)=C2C4=O.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 618.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.55
Porcentaje de pureza 98.44%