Learn More
RG7834, MedChemExpress
Código de producto. 16467637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16467637 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16467637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY117650A
MedChemExpress RG7834 (RO 7020322) is a highly selective and orally bioavailable HBV inhibitor, potently inhibits HBV antigens (both HBsAg and HBeAg) and HBV DNA, with IC50s of 2.8, 2.6, and 3.2 nM, respectively, in dHepaRG Cells.
RG7834 (RO 7020322) is a highly selective and orally bioavailable HBV inhibitor, potently inhibits HBV antigens (both HBsAg and HBeAg) and HBV DNA, with IC50s of 2.8, 2.6, and 3.2 nM, respectively, in dHepaRG Cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RG7834
CAS 2072057-17-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27NO6
Cantidad 5 mg
Sinónimo RO 7020322
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (311.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CN2[C@@H](CC3=CC(OCCCOC)=C(C=C3C2=CC1=O)OC)C(C)C
Peso molecular (g/mol) 401.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus