Learn More
RG7800, MedChemExpress
Código de producto. 16456297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456297 5 mg 5 miligramos
16429986 50 mg 50 miligramos
16414686 100 mg 100 miligramos
16413578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16456297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101792
MedChemExpress RG7800 is a SMN2 splicing modifier. RG7800 has the potential for spinal muscular atrophy treatment.
RG7800 is a SMN2 splicing modifier. RG7800 has the potential for spinal muscular atrophy treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RG7800
Forma física Solid
CAS 1449598-06-4
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N6O
Sinónimo RO6885247
Información de solubilidad Ethanol : 2.5 mg/mL (6.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.4 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1.25 mg/mL (3.00 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C=C(C2=NN3C(C(CC)=NC(C)=C3)=C2)N=C4N1C=C(C5CCN(C)CC5)C=C4C
Peso molecular (g/mol) 416.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.52
Porcentaje de pureza 98.22%