Learn More
RG7713, MedChemExpress
Código de producto. 16471637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471637 50 mg 50 miligramos
16471319 1 mg 1 miligramo
16448177 5 mg 5 miligramos
16436056 100 mg 100 miligramos
16405468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16471637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12981
MedChemExpress RG7713 (RO5028442) is a highly potent and selective Brain-Penetrant Vasopressin 1a (V1a) receptor antagonist with Kis of 1 nM (hV1a) and 39 nM (mV1a).
RG7713 (RO5028442) is a highly potent and selective Brain-Penetrant Vasopressin 1a (V1a) receptor antagonist with Kis of 1 nM (hV1a) and 39 nM (mV1a).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RG7713
CAS 920022-47-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28ClN3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo RO5028442
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (45.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CCN(C)C)C2=C1C=CC(Cl)=C2)N3CCC4(C(C=CC=C5)=C5CO4)CC3
Peso molecular (g/mol) 437.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.96
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation