Learn More
RG7112, MedChemExpress
Código de producto. 16495226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495226 100 mg 100 miligramos
16490637 50 mg 50 miligramos
16453036 25 mg 25 miligramos
16414318 10 mg 10 miligramos
16407037 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10959
MedChemExpress RG7112 is a potent, selective, first clinical, orally active and blood-brain barrier crossed MDM2-p53 inhibitor, with an IC50 of 18 nM and a KD of 11 nM for binding to MDM2.
RG7112 is a potent, selective, first clinical, orally active and blood-brain barrier crossed MDM2-p53 inhibitor, with an IC50 of 18 nM and a KD of 11 nM for binding to MDM2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RG7112
CAS 939981-39-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H48Cl2N4O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo RO5045337
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (274.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@](C)(N(C(C2=CC=C(C=C2OCC)C(C)(C)C)=N1)C(N3CCN(CC3)CCCS(=O)(C)=O)=O)C4=CC=C(C=C4)Cl)C5=CC=C(C=C5)Cl
Peso molecular (g/mol) 727.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 727.78
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death