Learn More
RG2833, MedChemExpress
Código de producto. 16467048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467048 10 mg 10 miligramos
16443097 50 mg 50 miligramos
16419597 5 mg 5 miligramos
16407106 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16425
MedChemExpress RG2833 is a brain-penetrant HDAC inhibitor with IC50s of 60 nM and 50 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. The Ki values for HDAC1 and HDAC3 are 32 and 5 nM, respectively.
RG2833 is a brain-penetrant HDAC inhibitor with IC50s of 60 nM and 50 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. The Ki values for HDAC1 and HDAC3 are 32 and 5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RG2833
Forma física Solid
CAS 1215493-56-3
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RGFP109
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (147.31 mM)
SMILES O=C(NCCCCCC(NC1=CC=CC=C1N)=O)C2=CC=C(C)C=C2
Peso molecular (g/mol) 339.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.43
Porcentaje de pureza 99.31%