Learn More
RG14620, MedChemExpress
Código de producto. 16479886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479886 50 mg 50 miligramos
16473358 10 mg 10 miligramos
16436087 5 mg 5 miligramos
16434606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101426
MedChemExpress RG14620 is an EGFR inhibitor with an IC50 of 3 μM.
RG14620 is an EGFR inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RG14620
Forma física Solid
CAS 136831-49-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H8Cl2N2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Tyrphostin RG14620
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (121.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C1=CC=CN=C1)=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 275.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.13
Porcentaje de pureza 99.85%