Learn More
RG13022, MedChemExpress
Código de producto. 16466087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466087 5 mg 5 miligramos
16464606 100 mg 100 miligramos
16409896 50 mg 50 miligramos
16403368 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101429
MedChemExpress RG13022 is a tyrosine kinase inhibitor; inhibits the autophosphorylation reaction of the EGF receptor with an IC50 of 4 μM.
RG13022 is a tyrosine kinase inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RG13022
CAS 136831-48-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14N2O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Tyrphostin RG13022
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (375.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C1=CC=CN=C1)=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 266.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.29
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation