Learn More
RG108, MedChemExpress
Descripción
RG108 (N-Phthalyl-L-tryptophan) is a non-nucleoside DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor (IC50=115 nM) that blocks the DNMTs active site. RG108 (N-Phthalyl-L-tryptophan) causes demethylation and reactivation of tumor suppressor genes, but it does not affect the methylation of centromeric satellite sequences.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RG108 |
| Forma física | Powder |
| CAS | 48208-26-0 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H14N2O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | N-Phthalyl-L-tryptophan |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (299.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mostrar más |