Learn More
RG-12525, MedChemExpress
Descripción
RG-12525 is a a specific, competitive and orally effective antagonist of the peptidoleukotrienes, LTC4, LTD4 and LTE4, inhibiting LTC4-, LTD4- and LTE4-inducd guinea pig parenchymal strips contractions, with IC50s of 2.6 nM, 2.5 nM and 7 nM, respectively
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RG-12525 |
| CAS | 120128-20-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H21N5O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | NID 525 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (59.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C1(COC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3CC4=NN=NN4)C=C2)=NC5=CC=CC=C5C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 423.47 |
| Mostrar más |