missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RFPL1/2/3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16881324 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16881324 20 μL 20 microlitros
16871324 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16881324 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 132151AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno RFPL1/2/3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RFPL2
N.º de referencia del gen O75677, O75678, O75679
Alias de gen ret finger protein like 3, RFPL3
Símbolos de los genes RFPL1, RFPL2, RFPL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RFPL1/2/3 Fusion Protein Ag4090
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10738, 10739, 5988
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.