Learn More
Hamilton Lector RFID
Código de producto. 31257794
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microlab Instrumento 700
Código de producto. Para utilizar con (equipo)
31257794 Microlab Instrumento 700
1 options
Código de producto. 31257794 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10106736
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Lector RFID diseñado para su uso con sistemas de laboratorio compatibles. Permite la funcionalidad de identificación y seguimiento para mejorar el flujo de trabajo.
  • Microlab Lector RFID (PN: 10106736) para autenticación segura de usuarios
  • Permite un acceso controlado al Microlab sistema 700
  • Se conecta al Microlab mando 700 mediante USB
  • Proporciona una verificación rápida y fiable del usuario utilizando tecnología RFID
Especificaciones
Tipo de producto Lector RFID
Para utilizar con (equipo) Microlab Instrumento 700