Learn More
RF9, MedChemExpress
Código de producto. 16466817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466817 5 mg 5 miligramos
16461079 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16466817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107382
MedChemExpress RF9 is a potent and selective Neuropeptide FF receptor antagonist, with Ki values of 58 and 75 nM for hNPFF1R and hNPFF2R, respectively.
RF9 is a potent and selective Neuropeptide FF receptor antagonist, with Ki values of 58 and 75 nM for hNPFF1R and hNPFF2R, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RF9
Forma física Solid
CAS 876310-60-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H38N6O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (259.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (34.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC(C23C[C@H](C4)C[C@H](C[C@H]4C3)C2)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 482.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.62
Porcentaje de pureza 98.66%