Learn More
Phenomenex™ Rezex™ RCM-Monosacáridos Ca+2 (8%), columna LC 300 x 7,8 mm
Código de producto. 31748196 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
31748196 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 31748196 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 00H0130K0
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Columnas HPLC de exclusión iónica Rezex™ para separaciones de carbohidratos y ácidos orgánicos.
  • Rezex™ para separaciones de carbohidratos y ácidos orgánicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 7.8 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Tamaño de partículas 12 μm
pH 7
Tamaño de poro Patentado
Carga de carbono Del 2 al 20%
Material Sílice
Técnica HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS
Tipo de producto Columna para HPLC