Learn More
Reynoutrin, MedChemExpress
Código de producto. 16494907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494907 50 mg 50 miligramos
16489208 10 mg 10 miligramos
16431628 5 mg 5 miligramos
16423916 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1354
MedChemExpress Reynoutrin (Quercetin-3-D-xyloside) is a flavonoid from Psidium cattleianum, with antioxidant and radical-scavenging activity.
Reynoutrin (Quercetin-3-D-xyloside) is a flavonoid from Psidium cattleianum, with antioxidant and radical-scavenging activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reynoutrin
CAS 549-32-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18O11
Cantidad 50 mg
Sinónimo Quercetin-3-D-xyloside Reinutrin
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (345.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](CO2)O)O)O)=C(C3=CC=C(O)C(O)=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Peso molecular (g/mol) 434.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.35
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration