Learn More
Reynosin, TRC
Código de producto. 30012513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012513 10 mg 10 miligramos
30010501 2.5 mg 2.50 miligramo
30003718 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR67723010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28254-53-7
Fórmula molecular C15H20O3
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo (3aS,5aR,6R,9aS,9bS)-Decahydro-6-hydroxy-5a-methyl-3,9-bis(methylene)naphtho[1,2-b]furan-2(3H)-one1beta,6alpha-Dihydroxy-gamma-lactone-eudesma-4(14),11(13)-dien-12-oic AcidNSC 155623Reinosin
Nombre IUPAC (3aS,5aR,6R,9aS,9bS)-6-hidroxi-5a-metil-3,9-dimetilideno-3a,4,5,6,7,8,9a,9b-octahidrobenzo[g][1]benzofurano-2-one
SMILES C[C@@]12CC[C@@H]3[C@H](OC(=O)C3=C)[C@H]1C(=C)CC[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reynosin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-8-4-5-11(16)15(3)7-6-10-9(2)14(17)18-13(10)12(8)15/h10-13,16H,1-2,4-7H2,3H3/t10-,11+,12+,13-,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1412