Learn More
Revizinone, MedChemExpress
Código de producto. 16420679
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16420679 1 mg 1 miligramo
16489656 50 mg 50 miligramos
16484396 100 mg 100 miligramos
16445837 5 mg 5 miligramos
16413108 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16420679 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100615
MedChemExpress Revizinone is a novel selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor with IC50 values on this enzyme to 0.036 microM.
Revizinone is a novel selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor with IC50 values on this enzyme to 0.036 microM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Revizinone
Forma física Solid
CAS 133718-29-3
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29N5O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo R80122
Información de solubilidad DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.01 mM)
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)C)CO/N=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC4=C(N=C(NC(C5)=O)N5C4)C=C3.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 459.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.54
Porcentaje de pureza 98.31%