Learn More
Gibco™ Suplemento RevitaCell™ (100X)
Código de producto. 15317447 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15317447 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15317447 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A2644501
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suplemento RevitaCell™ (100X)
El suplemento RevitaCell™ (100X) se ha optimizado para su uso con células madre pluripotentes (PSC), como una solución de recuperación después de la descongelación para mejorar la viabilidad celular o en combinación con el medio Essential 8™ para mejorar las aplicaciones de paso de células individuales. También se puede utilizar para la recuperación de neuronas primarias, tradicionalmente una célula cuya recuperación eficaz resultaba compleja. La significativa mejora observada en estas aplicaciones se debe a la presencia de un inhibidor ROCK más específico junto con moléculas que contienen antioxidantes y propiedades de eliminación de radicales libres que minimizan el impacto del estrés en las células.
  • Habilitación: proporciona la máxima viabilidad celular cuando se realiza el paso de células individuales
  • Rápida recuperación celular: alta viabilidad de las células después de la descongelación y cultivo de células madre pluripotentes (pasadas como grumos o células individuales) y neuronas
  • Consistente: formulado mediante materiales sin origen animal y definidos químicamente para mayor calidad y confianza
    Paso de células individuales
    El uso del suplemento RevitaCellTM durante 18 a 24 horas después del paso de células individuales proporciona una enorme mejora en la supervivencia celular. Las células han demostrado que alcanzan la confluencia de paso en un periodo de 3 a 4 días tras la siembra.
    Especificidad alta
    Los perfiles de cinasa de moléculas pequeñas prosupervivencia en el suplemento RevitaCell™ muestran una mayor especificidad en comparación con los inhibidores ROCK tradicionales (es decir, Y-27632 y Thiazovivin).
    Recuperación mejorada después de la descongelación
    Las PSC recuperadas a 40.000 células viables/cm2 utilizando medios suplementados con RevitaCell™ para la primera recuperación transcurridas 24 horas de la descongelación seguida de la alimentación con el medio Essential 8™ sin suplementar alcanzarán normalmente una confluencia del 80 % en < 5 días, reduciendo significativamente el tiempo medio de recuperación posterior a la descongelación de la mayoría de las soluciones de crioconservación. El crecimiento de neuritos de las neuronas también mejora significativamente con el suplemento RevitaCell™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar de – 5 a – 20 °C y proteger de la luz.
    Tipo de célula Células madre (iPS - pluripotentes inducidas)
    Clasificación Libre de material de origen animal
    Concentración 100 X
    Tipo de cultivo Célula madre (embrionaria, iPS: pluripotente inducida)
    Tipo de producto Suplemento para medios
    Calidad de fabricación cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485
    Línea de productos Gibco, RevitaCell
    Cantidad 5 mL
    Condiciones de envío Hielo seco
    Fuente Libre de material de origen animal