Learn More
Analitos de revisión 4, alto nivel, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15205786 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
15205786 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15205786 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 5242R4
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
1,1-Dicloropropanona513-88-22000 μg/ml
1-clorobutano109-69-32000 μg/ml
2-butanona78-93-32000 μg/ml
2-hexanona591-78-62000 μg/ml
2-nitropropano79-46-92000 μg/ml
4-metil-2-pentanona108-10-12000 μg/ml
Acetona67-64-12000 μg/ml
Acrilonitrilo107-13-12000 μg/ml
Cloruro de alilo107-05-12000 μg/ml
Disulfuro de carbono75-15-02000 μg/ml
Cloroacetonitrilo107-14-22000 μg/ml
Éter60-29-72000 μg/ml
Metacrilato de etilo97-63-22000 μg/ml
Hexacloroetano67-72-12000 μg/ml
Yodometano74-88-42000 μg/ml
Metacrilonitrilo126-98-72000 μg/ml
Acrilato de metilo96-33-32000 μg/ml
Metacrilato de metilo80-62-62000 μg/ml
Éter metil terbutílico1634-04-42000 μg/ml
Nitrobenceno98-95-32000 μg/ml
Pentacloroetano76-01-72000 μg/ml
Propionitrilo107-12-02000 μg/ml
Tetrahidrofurano109-99-92000 μg/ml
Trans-1,4-dicloro-2-buteno110-57-62000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level)
Nombre de nota Method 524.2
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Method 524.2
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2000 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: iodomethane, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio