Learn More
Revexepride, MedChemExpress
Descripción
Revexepride is a highly selective 5-HT4 receptor agonist, and a potential inducer of CYP3A4 enzyme, used for the treatment of gastroesophageal reflux disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Revexepride |
| CAS | 219984-49-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H32ClN3O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=C(C1=C(OC(C)(C)C2)C2=C(N)C(Cl)=C1)NC[C@H]3[C@H](O)CN(CCCOC)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 425.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.95 |
| Porcentaje de pureza | 95.81% |
| Mostrar más |