Learn More
Reversine, MedChemExpress
Código de producto. 16492267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492267 50 mg 50 miligramos
16448737 5 mg 5 miligramos
16416138 10 mg 10 miligramos
16406526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14711
MedChemExpress Reversine is a novel class of ATP-competitive Aurora kinase inhibitor with IC50s of 400, 500 and 400 nM for Aurora A, Aurora B and Aurora C, respectively.
Reversine is a novel class of ATP-competitive Aurora kinase inhibitor with IC50s of 400, 500 and 400 nM for Aurora A, Aurora B and Aurora C, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reversine
Forma física Solid
CAS 656820-32-5
Color Light Green
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (50.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(NC2=CC=C(N3CCOCC3)C=C2)=NC(NC4CCCCC4)=C5C(NC=N5)=N1
Peso molecular (g/mol) 393.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.49
Porcentaje de pureza 99.22%