Learn More
Grant Instruments™ Biorreactor de giro inverso para mezcla y oxigenación de cultivos aeróbicos
Código de producto. 17715029
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17715029 Enchufe UE cada uno
1 options
Código de producto. 17715029 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor RTS1 EU
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El RTS-1 de Grant Instruments es un biorreactor personal que proporciona un tipo de agitación de giro inverso y registro de crecimiento microbiano en tubos de 50 ml en tiempo real. RTS-1, incluido el biorreactor TubeSpin™ 50, TPP™, 20 paq.
Características:
  • Mezcla innovadora debido al giro inverso de la muestra alrededor de su propio eje
  • Gracias a la innovadora tecnología de mezcla, es posible medir la densidad óptica de la sonda en tiempo real
  • Almacene, muestre y analice los datos en tiempo real
  • Dispositivo compacto con perfil bajo y tamaño reducido para aplicaciones personales
  • El control de temperatura permite su uso como incubadora, por ejemplo, para el crecimiento celular
  • La capacidad de cambiar parámetros como la temperatura, las RPM y la frecuencia “de giro inverso” permite lograr uniformidad y reproducibilidad de los resultados
  • Ciclo programable/perfilado de parámetros de cultivo como temperatura, RPM, frecuencia “de giro inverso”
  • La capacidad de supervisar de forma remota el proceso de cultivo en casa o a través de un teléfono móvil
Funciones del software:
  • Registro de crecimiento celular en tiempo real
  • Representación gráfica 3D del diámetro exterior o tasa de crecimiento a lo largo del tiempo en la unidad
  • Opción de pausa
  • Opción Guardar/Cargar
  • Opción de informe: PDF y Excel
  • Conecte hasta 12 unidades de forma simultánea a 1 ordenador
  • Opción de monitorización remota (requiere conexión a Internet)
  • Opciones de ciclos/perfiles
  • Opciones de calibración del usuario para cualquier microorganismo
Aplicaciones:
  • Cultivo bacteriano con cinética de crecimiento en tiempo real
  • Detección de cepas
  • Experimentos de estrés y fluctuación de la temperatura
  • Detección y optimización de medios
  • Biología sintética y de sistemas
  • Ensayos de inhibición y toxicidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Enchufe UE