Learn More
Grant Instruments™ Biorreactor de giro inverso para mezcla y oxigenación del cultivo aeróbico con refrigeración
Description
Características:
- Mezcla innovadora debido al giro inverso de la muestra alrededor de su propio eje
- Gracias a la innovadora tecnología de mezcla, es posible medir la densidad óptica de la sonda en tiempo real
- El software se ha desarrollado para almacenar, mostrar y analizar los datos en tiempo real
- Dispositivo compacto con perfil bajo y tamaño reducido para aplicaciones personales
- El control de temperatura permite su uso como incubadora, por ejemplo, para el crecimiento celular
- Refrigeración activa y perfilado de temperatura a través de software
- La capacidad de cambiar parámetros como la temperatura, las RPM y la frecuencia “de giro inverso” permite lograr uniformidad y reproducibilidad de los resultados
- Ciclo programable/perfilado de parámetros de cultivo como temperatura, RPM, frecuencia “de giro inverso”
- La capacidad de supervisar de forma remota el proceso de cultivo en casa o a través de un teléfono móvil
Funciones del software:
- Registro de crecimiento celular en tiempo real
- Representación gráfica 3D del diámetro exterior o tasa de crecimiento a lo largo del tiempo en la unidad
- Opción de pausa
- Opción Guardar/Cargar
- Opción de informe: PDF y Excel
- Conecte hasta 12 unidades de forma simultánea a 1 ordenador
- Opción de monitorización remota (requiere conexión a Internet)
- Opciones de ciclos/perfiles
- Opciones de calibración del usuario para cualquier microorganismo
Aplicaciones:
- Cultivo bacteriano con cinética de crecimiento en tiempo real
- Detección de cepas
- Experimentos de estrés y fluctuación de la temperatura
- Detección y optimización de medios
- Biología sintética y de sistemas
- Ensayos de inhibición y toxicidad
- Control de calidad de cepas
Specifications
Specifications
| Tipo de tapón | Enchufe del Reino Unido |