Learn More
Thermo Scientific™ Membranas de ósmosis inversa
Código de producto. 11377161 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Membrana de ósmosis inversa
Membrana de ósmosis inversa (pretratada)
Para utilizar con (equipo):
LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20
Sistemas ROpure Infinity
Smart2Pure
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
11377161 Membrana de ósmosis inversa LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 cada uno
11830820 Membrana de ósmosis inversa Sistemas ROpure Infinity cada uno
11377131 Membrana de ósmosis inversa (pretratada) Smart2Pure 1 PCS
11327141 Membrana de ósmosis inversa (pretratada) Smart2Pure 1 PCS
11337161 Membrana de ósmosis inversa LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11377161 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22.0087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    149.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Elija la membrana de ósmosis inversa (RO) Thermo Scientific™ requerida para su sistema de purificación de agua Barnstead™ Thermo Scientific™, tal como se indica.
Elija la membrana de ósmosis inversa (RO) Thermo Scientific™ requerida para su sistema de purificación de agua Barnstead™ Thermo Scientific™, tal como se indica.
Utilice las membranas con los siguientes sistemas Barnstead:
09.2003:
  • Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 3 l/h para sistemas Smart2Pure™
09.2006:
  • Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 6 l/h para sistemas Smart2Pure
22.0046:
  • LabTower™ EDI 15 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower™ RO 20 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower RO 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0087 de OI
  • LabTower™ TII 20 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower TII 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0087 de OI
  • Pacific™ RO 3, 7 y 12 requieren una de estas membranas de OI
  • Pacific RO 20 requiere dos de estas membranas de OI
  • Pacific™ TII 3, 7 y 12 requieren una de estas membranas de OI
  • Pacific TII 20 requiere dos de estas membranas de OI
22.0087:
  • LabTower™ EDI 30 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower™ RO 40 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower RO 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0046 de OI
  • LabTower TII 40 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower TII 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0046 de OI
  • Pacific RO 40 requiere dos de estas membranas de OI
  • Pacific TII 40 requiere dos de estas membranas de OI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20
Tipo Membrana de ósmosis inversa
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.