Learn More
Thermo Scientific™ Membranas de ósmosis inversa
Código de producto. 11377131 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Membrana de ósmosis inversa
Membrana de ósmosis inversa (pretratada)
Para utilizar con (equipo):
LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20
Sistemas ROpure Infinity
Smart2Pure
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
11377131 Membrana de ósmosis inversa (pretratada) Smart2Pure 1 PCS
11377161 Membrana de ósmosis inversa LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 cada uno
11830820 Membrana de ósmosis inversa Sistemas ROpure Infinity cada uno
11327141 Membrana de ósmosis inversa (pretratada) Smart2Pure 1 PCS
11337161 Membrana de ósmosis inversa LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11377131 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 09.2003
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija la membrana de ósmosis inversa (RO) Thermo Scientific™ requerida para su sistema de purificación de agua Barnstead™ Thermo Scientific™, tal como se indica.
Elija la membrana de ósmosis inversa (RO) Thermo Scientific™ requerida para su sistema de purificación de agua Barnstead™ Thermo Scientific™, tal como se indica.
Utilice las membranas con los siguientes sistemas Barnstead:
09.2003:
  • Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 3 l/h para sistemas Smart2Pure™
09.2006:
  • Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 6 l/h para sistemas Smart2Pure
22.0046:
  • LabTower™ EDI 15 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower™ RO 20 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower RO 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0087 de OI
  • LabTower™ TII 20 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower TII 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0087 de OI
  • Pacific™ RO 3, 7 y 12 requieren una de estas membranas de OI
  • Pacific RO 20 requiere dos de estas membranas de OI
  • Pacific™ TII 3, 7 y 12 requieren una de estas membranas de OI
  • Pacific TII 20 requiere dos de estas membranas de OI
22.0087:
  • LabTower™ EDI 30 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower™ RO 40 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower RO 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0046 de OI
  • LabTower TII 40 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower TII 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0046 de OI
  • Pacific RO 40 requiere dos de estas membranas de OI
  • Pacific TII 40 requiere dos de estas membranas de OI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Smart2Pure
Tipo Membrana de ósmosis inversa (pretratada)