Learn More
RUBIS Reverse-Action-Pinzette
Código de producto. 11743426
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Estilo de punta:
Punto fino afilado
Punto plano/redondeado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta unitSize
11743426 Punto fino afilado 1 PCS
11753426 Punto plano/redondeado 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11743426 Proveedor RUBIS N.º de proveedor OR
Pinzas de acción inversa - Antimagnético/Antiácido SS
  • Umgekehrte Pinzette
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Zum Öffnen drücken
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr zuverlässig
  • Entwickelt für Anwendungen mit längerem Gebrauch
Especificaciones
Estilo de punta Punto fino afilado
Longitud (imperial) 4.52 in.
Material Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Longitud (métrico) 115 mm
Tipo de producto Pinzas de acción inversa
Cantidad (n.º por caja) 1 unidad
Tipo Pinzas de bloqueo automático