Learn More
Reversan, TRC
Código de producto. 30427811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427811 10 mg
30427554 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR27980010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313397-13-6
Fórmula molecular C26H27N5O2
Peso molecular (g/mol) 441.52
Sinónimo N-[3-(4-Morpholinyl)propyl]-5,7-diphenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
Nombre IUPAC N-(3-morfolina 4-ilpropila)-5,7-difenipilpirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxamida
SMILES O=C(NCCCN1CCOCC1)c2cnn3c(cc(nc23)c4ccccc4)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reversan
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27N5O2/c32-26(27-12-7-13-30-14-16-33-17-15-30)22-19-28-31-24(21-10-5-2-6-11-21)18-23(29-25(22)31)20-8-3-1-4-9-20/h1-6,8-11,18-19H,7,12-17H2,(H,27,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.2165