Learn More
Reversan, MedChemExpress
Código de producto. 16476847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
16476847 5 mg 5 miligramos
16460126 2 mg 2 miligramos
2 options
Código de producto. 16476847
Marca: Medchem Express HY107643
MedChemExpress Reversan (CBLC4H10) is a potent and nontoxic multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) and P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.
Reversan (CBLC4H10) is a potent and nontoxic multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) and P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reversan
CAS 313397-13-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27N5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo CBLC4H10
Información de solubilidad DMSO : 15.62 mg/mL (35.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2N(C(C3=CC=CC=C3)=CC(C4=CC=CC=C4)=N2)N=C1)NCCCN5CCOCC5
Peso molecular (g/mol) 441.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.52
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation