Learn More
Revefenacin, MedChemExpress
Código de producto. 16489407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489407 5 mg 5 miligramos
16452937 50 mg 50 miligramos
16446966 100 mg 100 miligramos
16440266 2 mg 2 miligramos
16406878 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15851
MedChemExpress Revefenacin (TD-4208; GSK1160724) is a potent mAChR antagonist; has a high affinity on M3 receptor with a Ki of 0.18 nM.
Revefenacin (TD-4208
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Revefenacin
CAS 864750-70-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H43N5O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo TD-4208 GSK1160724
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (167.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1CCN(CCN(C(C2=CC=C(CN3CCC(C(N)=O)CC3)C=C2)=O)C)CC1)NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 597.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.75
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation