Learn More
Masterflex™ Kit de abrazadera reutilizable de copolímero de acetal para manguera en blanco
Descripción
Recomendado para el uso continuo en temperatura ambiente a 93 °C. Las abrazaderas no son conductoras y se mantienen estables ante una amplia variedad de productos químicos. Una vez configuradas, las abrazaderas permanecen fijas. Para su uso, coloque la abrazadera en el conjunto de tubos o tubos flexibles y presione las pinzas con un par de alicates. El kit de abrazadera de manguera de acetal blanco incluye 170 abrazaderas de distintos tipos con DI de 5,79 a 35,68 mm (de 0,228 a 1,405 pulgadas).
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Copolímero de acetal |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Kit de abrazadera de manguera |