Learn More
Bel-Art™ Cartuchos desecantes de gel de sílice reutilizables
Código de producto. 17767488
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
72 mm, 2,84 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
17767488 72 mm, 2,84 in paquete de 6
1 options
Código de producto. 17767488 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F420490100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Útiles en cualquier lugar donde se necesite desecación, estos cartuchos contienen gel de sílice inerte, no corrosivo y no tóxico.
Útiles en cualquier lugar donde se necesite desecación, estos cartuchos contienen gel de sílice inerte, no corrosivo y no tóxico. Se adaptan a los desecadores 'Space Saver', además de otros desecadores de plástico de tamaño similar.
  • El plato transparente permite la inspección visual instantánea del gel de sílice, que cambia de color de azul a rosa pálido a medida que absorbe la humedad.
  • Una membrana de malla altamente porosa cubre el plato proporcionando una excelente absorción de humedad.
  • El desecante se puede regenerar fácilmente calentando los cartuchos en un horno °a 50 °C (122 °F) durante la noche o a 100 °C (212 °F) durante 6 horas.
  • Para un secado más rápido, retire la tapa de la membrana, transfiera los cristales de gel gastados a un plato de vidrio o porcelana y colóquelo en un horno °a 150 °C (300 °F) durante una hora.
  • Sellado de lámina individual
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 72 mm, 2,84 in
Material Polipropileno
Peso (métrico) 35 ±1 gramo
Color De azul a rosa pálido
Tipo de producto Cartucho de desecante
Cantidad 6 Pk.