Learn More
Bel-Art™ Bolsa de desecante reutilizable de gel de sílice
Código de producto. 30193425
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30193425 1000 g cada uno
17798588 350 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30193425 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F420451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.90€
    76.05€ / paquete de 1
    Ahorro 15.85€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Estos paquetes cómodos, fáciles de manipular y llenos de partículas de gel de sílice absorbentes de humedad están disponibles en varios tamaños para adaptarse a la mayoría de los desecadores.
  • La bolsa de microfibra duradera contiene partículas que eliminan el riesgo de fugas y no le afecta la humedad
  • Para saber cuando es necesaria una recarga, el punto indicador cambia de azul cuando está seco a rosa cuando está húmedo
  • El gel saturado se puede regenerar en 6 minutos con la bolsa para microondas
  • Se puede regenerar varias veces sin degradación
  • Se suministra individualmente sellada en un sobre a prueba de humedad
  • Disponible en varios tamaños para adaptarse a la mayoría de desecadores
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 6 cm
Descripción Sobre de microfibra duradera
Material Gel de sílice
Altura (métrico) 25 cm
Altura (imperial) 9,75 in
Anchura (métrico) 6 cm
Anchura (imperial) 2,25 in
Longitud (métrico) 15 cm
Longitud (imperial) 6 in
Capacidad (métrico) 1000 g
Capacidad (imperial) 2.25 lb.
Tipo de producto Bolsa de desecante