Learn More
Bel Art™ Bolsa de desecante reutilizable de gel de sílice
Código de producto. 17798588
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17798588 350 g cada uno
30193425 1000 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17798588 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F420450350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.55€
    21.19€ / paquete de 1
    Ahorro 4.36€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos paquetes cómodos, fáciles de manipular y llenos de partículas de gel de sílice absorbentes de humedad están disponibles en varios tamaños para adaptarse a la mayoría de los desecadores.
  • La bolsa de microfibra duradera contiene partículas que eliminan el riesgo de fugas y no le afecta la humedad
  • Para saber cuando es necesaria una recarga, el punto indicador cambia de azul cuando está seco a rosa cuando está húmedo
  • El gel saturado se puede regenerar en 6 minutos con la bolsa para microondas
  • Se puede regenerar varias veces sin degradación
  • Se suministra individualmente sellada en un sobre a prueba de humedad
  • Disponible en varios tamaños para adaptarse a la mayoría de desecadores
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 5 cm
Descripción Sobre de microfibra duradera
Material Gel de sílice
Altura (métrico) 19 cm
Altura (imperial) 7,5 in
Anchura (métrico) 5 cm
Anchura (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 10 cm
Longitud (imperial) 4 in
Capacidad (métrico) 350 g
Capacidad (imperial) 0,75 lb
Tipo de producto Bolsa de desecante