Descripción
- Lente de gran tamaño para un gran campo de visión y una excelente visibilidad
- El diseño bien equilibrado con cierre de cara de silicona para mayor comodidad y durabilidad
- El adaptador central exclusivo dirige la respiración exhalada y la humedad hacia abajo, lo que reduce los residuos de válvula y facilita una limpieza rápida y sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 136:1998 (Clase 1) |
| Tipo de conexión | Bayoneta |
| Color | Gris |
| Material | Silicona, Elastómero termoplástico |
| Tipo de producto | Respirador facial completo reutilizable |
| Tamaño | M |
| Tipo de máscara | Completo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de construcción |
| Para utilizar con (equipo) | Filtros de serie 200 y cartuchos de serie 600 |
| Estilo de arnés | 4 puntos |
| Mostrar más |