Learn More
3M™ Tapones reutilizables
Código de producto. 17873256 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Corded:
Con cable
Sin cordón
Modelo:
1261
1271
Tamaño de la unidad:
300 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Corded Modelo Tamaño de la unidad
17873256 Con cable 1271 300 pares
17883256 Sin cordón 1261 300 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17873256 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100288287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.00€
    400.86€ / 300 pares
    Ahorro 212.14€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Los tapones para los oídos de la serie 1200 son reutilizables y están diseñados para insertarse en el canal auditivo para ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 26 dB.
  • Obtenga protección auditiva cómoda y duradera con 3M™ Tapones para los oídos Serie 1200.
  • Estos tapones para los oídos reutilizables reducen los niveles de ruido hasta 26 dB y están completamente probados y aprobados según la norma EN 352-2:2020.
  • Están hechos de un elastómero termoplástico (TPE) suave y duradero.
  • La forma de brida triple y especialmente diseñada es cónica para adaptarse a la mayoría de los tamaños de canales auditivos, ofreciendo un ajuste cómodo y seguro.
  • El diseño de agarre para los dedos hace que la inserción y extracción sean simples, convenientes e higiénicas.
  • Empacado en un paquete de almohada de cartón reciclable reutilizable, lo que ayuda a mantener los tapones para los oídos higiénicos y juntos, evitando pérdidas.
  • Una caja de plástico Polycon reutilizable está disponible por separado.
  • Permitiéndole la opción de una solución de almacenamiento más robusta, pero comprando solo lo que necesita y reduciendo potencialmente el desperdicio de plástico.
  • 3M™ Los tapones para los oídos 1271 están disponibles en versiones con sonda para su uso con el 3M™ E-A-RFit™ sistema de validación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Estándar
Modelo 1271
Reducción del ruido nominal (RRN) 26 dB
Corded Con cable
Plug Shape Con brida
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Dieléctrico/a/s No
Montaje No