Learn More
Thermo Scientific™ Funda criogénica reutilizable
Código de producto. 11894760 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
:
Funda de polivinilo; D.I. x L: 1,5 x 27,4 cm (0,6 x 10,8 pulg); caja de 100
Código de producto. 11894760
Marca: Thermo Scientific™ 4000218
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice la funda criogénica reutilizable Thermo Scientific™ con sistemas de cánula y recipiente.
Utilice la funda criogénica reutilizable Thermo Scientific™ con sistemas de cánula y recipiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Funda de polivinilo; D. I. x l: 1,5 cm (0,6 pulg.) x 27,4 cm (10,8 pulg); caja de 100
Tipo Manguito criogénico
Para utilizar con (equipo) CryoPlus 1,2,3,4