Learn More
FISHERBRAND™ Pipetas volumétricas reutilizables de clase A
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Disponible en modelos estándar o serializados.
- Vidrio de borosilicato
- Precisión del volumen marcada en cada pipeta
- Marcas ámbar permanentes
- Tuf-Temp™– las puntas templadas tratadas reducen el descascarillado
Información de órdenes
Todas las pipetas están disponibles como PersonaPet™ pipetas personalizadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,006 ml |
| Calibración | Calibrados individualmente |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E542, ASTM E969, certificado de trazabilidad, NIST |
| Clase | A |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Tiempo mín. de flujo | 8 s |
| Estilo de punta | Tuf-Temp™ tratados |
| Mostrar más |