Learn More
- Home
- Products
- Equipos para laboratorios especializados
- Molinillos
- RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
Código de producto. 11761846 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable resistente al desgaste
Tamaño de poro:
0,003 in (0,08 mm)
0,01 in (0,50 mm)
0,029 in (0,75 mm)
0,07 in (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in (3,0 mm)
0,12 mm
0,20 mm
0,23 in (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Tipo de poro:
Orificios Conidur
Orificios redondos
Orificios trapezoidales
Tipo de producto:
Tamiz de aro
Tamiz de aro con reborde reforzado
Unit Size:
cada uno
30 product options available for selection
| Product Code. | Material | Tamaño de poro | Tipo de poro | Tipo de producto | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 11761846 | Acero inoxidable | 0,029 in (0,75 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11944242 | Acero inoxidable | 1,50 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 10354721 | Acero inoxidable | 1,0 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10519141 | Acero inoxidable | 0,12 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10670252 | Acero inoxidable | 0,20 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10350061 | Acero inoxidable | 0,08 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10655271 | Acero inoxidable | 0,75 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10130831 | Acero inoxidable | 2,00 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 11737704 | Acero inoxidable | 4,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 10019060 | Acero inoxidable | 1,50 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10079340 | Acero inoxidable | 0,25 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10730661 | Acero inoxidable | 3,00 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 10039070 | Acero inoxidable | 5,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 11904242 | Acero inoxidable | 0,003 in (0,08 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 10297790 | Acero inoxidable | 6,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 11914242 | Acero inoxidable | 0,12 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11924242 | Acero inoxidable | 0,20 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11954242 | Acero inoxidable | 0,07 in (2,0 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11974242 | Acero inoxidable | 0,11 in (3,0 mm) | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11964242 | Acero inoxidable | 4,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11994242 | Acero inoxidable | 0,23 in (6,0 mm) | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11984242 | Acero inoxidable | 5,00 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 10656320 | Acero inoxidable | 0,01 in (0,50 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11944252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 0,25 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11702513 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 0,20 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11954252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 0,75 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11984252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 2,0 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11846013 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 1,0 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11994252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 3,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11974252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 1,50 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11761846
Supplier
RETSCH
Supplier No.
03.647.0249
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
446.00€
415.90€ / paquete de 1
Ahorro 30.10€
6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tamiz de aro con reborde reforzado |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de centrifugación ZM200 Ultra |
| Incluye | Reborde reforzado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño de poro | 0,029 in (0,75 mm) |
| Tipo de poro | Orificios Conidur |