Learn More
- Home
- Products
- Equipos para laboratorios especializados
- Molinillos
- RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
Código de producto. 10656320 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable resistente al desgaste
Tamaño de poro:
0,003 in (0,08 mm)
0,01 in (0,50 mm)
0,029 in (0,75 mm)
0,07 in (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in (3,0 mm)
0,12 mm
0,20 mm
0,23 in (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Tipo de poro:
Orificios Conidur
Orificios redondos
Orificios trapezoidales
Tipo de producto:
Tamiz de aro
Tamiz de aro con reborde reforzado
Unit Size:
cada uno
30 product options available for selection
| Product Code. | Material | Tamaño de poro | Tipo de poro | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10656320 | Acero inoxidable | 0,01 in (0,50 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11944242 | Acero inoxidable | 1,50 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 10354721 | Acero inoxidable | 1,0 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10519141 | Acero inoxidable | 0,12 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10670252 | Acero inoxidable | 0,20 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10350061 | Acero inoxidable | 0,08 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10655271 | Acero inoxidable | 0,75 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10130831 | Acero inoxidable | 2,00 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 11737704 | Acero inoxidable | 4,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 10019060 | Acero inoxidable | 1,50 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10079340 | Acero inoxidable | 0,25 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10730661 | Acero inoxidable | 3,00 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 10039070 | Acero inoxidable | 5,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 11761846 | Acero inoxidable | 0,029 in (0,75 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11904242 | Acero inoxidable | 0,003 in (0,08 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 10297790 | Acero inoxidable | 6,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 11914242 | Acero inoxidable | 0,12 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11924242 | Acero inoxidable | 0,20 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11954242 | Acero inoxidable | 0,07 in (2,0 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11974242 | Acero inoxidable | 0,11 in (3,0 mm) | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11964242 | Acero inoxidable | 4,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11994242 | Acero inoxidable | 0,23 in (6,0 mm) | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11984242 | Acero inoxidable | 5,00 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11944252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 0,25 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11702513 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 0,20 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11954252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 0,75 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11984252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 2,0 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11846013 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 1,0 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11994252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 3,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11974252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 1,50 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit.
10656320
missing translation for 'mfr'
RETSCH
missing translation for 'supplierNo'
03.647.0264
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Tamiz de aro con reborde reforzado |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de centrifugación ZM200 Ultra |
| Incluye | Reborde reforzado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño de poro | 0,01 in (0,50 mm) |
| Tipo de poro | Orificios Conidur |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?