Descripción
- Accesorio para utilizar con el molino de centrifugación ZM 200 Ultra
- Revestimiento resistente al desgaste
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Rotor de 6 dientes |
| Vel. máx | De 6000 a 18 000 rpm |
| Diámetro máx. del tubo | 9,9 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Molino centrífugo |