Learn More
RETSCH Accesorios para molino ZM200
Código de producto. 10370201 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Rotor de 12 dientes
Rotor de 6 dientes
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10370201 Rotor de 6 dientes cada uno
10237940 Rotor de 12 dientes cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10370201 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 02.608.0043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3725.00€
    3479.45€ / paquete de 1
    Ahorro 245.55€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Conjunto de acoplamiento a presión, con revestimiento resistente al desgaste
Para su uso con el molino mezclador ZM 200. Elija el rotor en función de las propiedades de la muestra, la finura final necesaria y el análisis posterior.
  • Acero inoxidable, acoplamientos a presión, con revestimiento resistente al desgaste
  • 6- rotor de dientes para productos gruesos, voluminosos y fibrosos como sedimentos de alimentación, heno y paja
  • - rotor de 12 dientes para productos de grano medio-grueso como trigo, avena, maíz, comprimidos, revestimientos en polvo y plásticos
Especificaciones
Tipo de producto Rotor de 6 dientes
Para utilizar con (equipo) Molino de centrifugación ZM 200 Ultra
Incluye Revestimiento resistente al desgaste
Material Acero inoxidable