Descripción
Para su uso con el molino mezclador ZM 200. Elija el rotor en función de las propiedades de la muestra, la finura final necesaria y el análisis posterior.
- Acero inoxidable, acoplamientos a presión, con revestimiento resistente al desgaste
- 6- rotor de dientes para productos gruesos, voluminosos y fibrosos como sedimentos de alimentación, heno y paja
- - rotor de 12 dientes para productos de grano medio-grueso como trigo, avena, maíz, comprimidos, revestimientos en polvo y plásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rotor de 12 dientes |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de centrifugación ZM 200 Ultra |
| Incluye | Revestimiento resistente al desgaste |
| Material | Acero inoxidable |